Indomethacin
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX270086G005 ALX270086G025
ENZOALX270086G005EA 411 DKK
ENZOALX270086G005 ENZOALX270086G025
Indomethacin
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
Molekylvægt: 357.80 g/mol
MDL Number: MFCD00057095
CAS-nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 I