Bisindolylmaleimide II ≥97% (by 1H-NMR)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX270050M001 ALX270050M005
ENZOALX270050M001EA 624 DKK
ENZOALX270050M001 ENZOALX270050M005
Bisindolylmaleimide II ≥97% (by 1H-NMR)
Bisindolylmaleimide II
PKC inhibitor
Formel: C₂₇H₂₆N₄O₂
CAS-nummer: 137592-45-1