AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
ALX270022G001 ALX270022M250
ENZOALX270022G001EA 5130 DKK
ENZOALX270022G001 ENZOALX270022M250
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molekylvægt: 239.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00132962
CAS-nummer: 30827-99-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II