Clothiapine ≥99%
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BMLD1080020 BMLD1080100
ENZOBMLD1080020EA 329 DKK
ENZOBMLD1080020 ENZOBMLD1080100
Clothiapine ≥99%
Clothiapine
Dopamine receptor ligand.
A typical neuroleptic agent related to clozapine.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Formel: C₁₈H₁₈ClN₃S
Molekylvægt: 343.9 g/mol
CAS-nummer: 2058-52-8
EINECS: 218-162-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ff80f6be71604ba45bc998cf2c4067ea31279c&vid=549d6bad0e8cf82b31db973b78ea8a99c34fee49&prid=web&clid=SAPDAM
New Product
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity ≥99%