Kobber, pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 892 DKK
A16243.36 A16243.0E A16243.22
Kobber, pulver
Kobber
Formel: Cu
Kogepunkt: 2567 °C (1013 hPa)
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III