Chloramphenicol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
3886.1 3886.2 3886.3
ROTH3886.1EA 0 DKK
ROTH3886.1 ROTH3886.2 ROTH3886.3
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Molekylvægt: 323.13 g/mol
Kogepunkt: 645
Smeltepunkt: 150
Massefylde: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078159
CAS-nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087