Chloramphenicol
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
16785.01
16785.02
SERA16785.01EA
0
DKK
SERA16785.01
SERA16785.02
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Formel:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ Molekylvægt: 323.13 g/mol Kogepunkt: 645 Smeltepunkt: 150 Massefylde: 1.49 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078159 CAS-nummer: 56-75-7 EINECS: 200-287-4 Merck Index: 13,02087 |