Bariumhydroxid octahydrat 99.95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
377820050 377820250
ACRO377820050EA 465 DKK
ACRO377820050 ACRO377820250
Bariumhydroxid octahydrat 99.95%
Bariumhydroxid octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molekylvægt: 315.47 g/mol
Kogepunkt: 780
Smeltepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN nummer: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %