5α-Cholestan-3-one ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08726.03
L08726.06
L08726.03EA
787
DKK
L08726.03
L08726.06
5α-Cholestan-3-one ≥97%
5α-Cholestan-3-one
Purity: 97%
CAS No.: 566-88-1
Molecular Formula: C27H46O
Formula Weight: 386.66
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2625580
Formel:
C₂₇H₄₆O Smeltepunkt: 128…132 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00065901 CAS-nummer: 566-88-1 |