5α-Cholestan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
165600010 165602500 165600050
ACRO165600010EA 2250 DKK
ACRO165600010 ACRO165602500 ACRO165600050
5α-Cholestan 98+%
5α-Cholestan
Formel: C₂₇H₄₈
Kogepunkt: 250 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 78…81 °C
Massefylde: 0,9133 g/cm³ (80 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066412
CAS-nummer: 481-21-0
EINECS: 207-562-8
Merck Index: 12,02254
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +23° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)