β-Alanin ≥99%, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01008.0250 1.01008.1000
1.01008.0250EA 508 DKK
1.01008.0250 1.01008.1000
β-Alanin ≥99%, Millipore®
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 201
Smeltepunkt: 94
Massefylde: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% min
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) passes test
TLC-test passes test