2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19284.06 L19284.14
L19284.06EA 538 DKK
L19284.06 L19284.14
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin 96%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 70258-18-3 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Beilstein Reference: 1635690 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00125366
Formel: C₆H₅Cl₂N
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00125366
CAS-nummer: 70258-18-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II