2-Bromisosmørsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14 A15854.22 A15854.36
A15854.14EA 323 DKK
A15854.14 A15854.22 A15854.36
2-Bromisosmørsyre ≥98%
2-Bromisosmørsyre
Purity: 98% CAS No.: 2052-01-9 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1745543 Merck Reference: 14,1421 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004168
Formel: C₄H₇BrO₂
Molekylvægt: 167 g/mol
Kogepunkt: 198…200 °C
Smeltepunkt: 42…46 °C
Massefylde: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004168
CAS-nummer: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III