4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10594.06 A10594.14 A10594.22
A10594.06EA 440 DKK
A10594.06 A10594.14 A10594.22
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzil
Purity: 98+% CAS No.: 1226-42-2 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 531345
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Kogepunkt: 215…219 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 132…134 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008405
CAS-nummer: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5