4-Nitro-m-toluonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
A11301.06
A11301.09
A11301.14
A11301.06EA
938
DKK
A11301.06
A11301.09
A11301.14
4-Nitro-m-toluonitril ≥97%
4-Nitro-m-toluonitril
Purity: 97%
CAS No.: 96784-54-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 78-84°
Beilstein Reference: 2443778
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017615
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Smeltepunkt: 78…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017615 CAS-nummer: 96784-54-2 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |