2-Fluor-5-nitrobenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12417.03
A12417.06
A12417.03EA
792
DKK
A12417.03
A12417.06
2-Fluor-5-nitrobenzonitril ≥98%
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 17417-09-3
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 70-72°
Beilstein Reference: 2048720
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042299
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Smeltepunkt: 70…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042299 CAS-nummer: 17417-09-3 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |