2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21535.03 B21535.06
B21535.03EA 434 DKK
B21535.03 B21535.06
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 82380-18-5 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 4741066 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00192177
Formel: C₇H₄FNO
Molekylvægt: 137.11 g/mol
Kogepunkt: 261
Smeltepunkt: 123…126 °C
Massefylde: 1.450
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192177
CAS-nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ADR: 9 III