2,4,6-Trimethylbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11882.06
A11882.14
A11882.06EA
739
DKK
A11882.06
A11882.14
2,4,6-Trimethylbenzonitril ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 2571-52-0
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 79-80°/2mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016378
Formel:
C₁₀H₁₁N Kogepunkt: 79…80 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 50…55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016378 CAS-nummer: 2571-52-0 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |