4-Amino-3-nitrobenzonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyano-2-nitroaniline
B23463.03 B23463.06 B23463.14
B23463.03EA 363 DKK
B23463.03 B23463.06 B23463.14
4-Amino-3-nitrobenzonitril 98%
4-Amino-3-nitrobenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 6393-40-4 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 159-161° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013373
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013373
CAS-nummer: 6393-40-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III