4-Amino-3-methylbenzonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17868.06 L17868.03
L17868.06EA 1040 DKK
L17868.06 L17868.03
4-Amino-3-methylbenzonitril 98%
4-Amino-3-methylbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 78881-21-7 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 93-94° Beilstein Reference: 3235728 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD02093969
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093969
CAS-nummer: 78881-21-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III