4,4'-Bi-o-toluidin 95% pract.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,4'-Bi-o-toluidine
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 936 DKK
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
4,4'-Bi-o-toluidin 95% pract.
4,4'-Bi-o-toluidin
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Molekylvægt: 212.29 g/mol
Kogepunkt: ∼361 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 125…132 °C
Flammepunkt: 244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014773
CAS-nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09651
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %