5-Amino-2-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC5823-25G PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA 933 DKK
APOSPC5823-25G APOSPC5823-100G
5-Amino-2-Fluorbenzonitril 97%
5-Amino-2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Molekylvægt: 136.13 g/mol
MDL Number: MFCD00277872
CAS-nummer: 53312-81-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III