5-Amino-2-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26210.06 H26210.14
H26210.06EA 513 DKK
H26210.06 H26210.14
5-Amino-2-Fluorbenzonitril 97%
5-Amino-2-Fluorbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 53312-81-5 Molecular Formula: C7H5FN2 Formula Weight: 136.13 Melting Point: 92-96° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00277872
Formel: C₇H₅FN₂
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277872
CAS-nummer: 53312-81-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III