2-Amino-4-methylbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
43260.03
43260.14
43260.03EA
666
DKK
43260.03
43260.14
2-Amino-4-methylbenzonitril ≥98%
2-Amino-4-methylbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 26830-96-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Physical Form: Powder
Melting Point: 91-93°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00173706
Formel:
C₈H₈N₂ Smeltepunkt: 91…93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173706 CAS-nummer: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |