2-Amino-5-nitrobenzonitril 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25416.14 B25416.22 B25416.36
B25416.14EA 437 DKK
B25416.14 B25416.22 B25416.36
2-Amino-5-nitrobenzonitril 95%
2-Amino-5-nitrobenzonitril
Purity: 95% CAS No.: 17420-30-3 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-210° MDL No.: MFCD00007362
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 207…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007362
CAS-nummer: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8