(4-Nitrophenyl)acetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Nitrobenzyl cyanide
A14821.18
A14821.30
A14821.18EA
498
DKK
A14821.18
A14821.30
(4-Nitrophenyl)acetonitril ≥98%
(4-Nitrophenyl)acetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 555-21-5
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 195-197°/12mm
Merck Reference: 14,6590
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007372
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekylvægt: 162.15 g/mol Kogepunkt: 195…197 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 114…117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007372 CAS-nummer: 555-21-5 EINECS: 209-085-0 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06688 |