p-Tolylacetonitril 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
A12169.06
A12169.14
A12169.06EA
256
DKK
A12169.06
A12169.14
p-Tolylacetonitril 98
p-Tolylacetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 2947-61-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 18°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1099645
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001922
Formel:
C₉H₉N Molekylvægt: 131.18 g/mol Kogepunkt: 242…243 °C Smeltepunkt: 18 Massefylde: 0.989 Flammepunkt: 106 °C (222 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001922 CAS-nummer: 2947-61-7 EINECS: 220-963-2 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |