(4-Hydroxyphenyl)acetonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10971.03 A10971.06 A10971.14
A10971.03EA 282 DKK
A10971.03 A10971.06 A10971.14
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril ≥97%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 14191-95-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 66-71° Boiling Point: 329-331° MDL No.: MFCD00002383
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 329…331 °C
Smeltepunkt: 66…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002383
CAS-nummer: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0