(2-Nitrophenyl)acetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitrobenzyl cyanide
B20190.06 B20190.14
B20190.06EA 720 DKK
B20190.06 B20190.14
(2-Nitrophenyl)acetonitril ≥98%
(2-Nitrophenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 610-66-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 178°/12mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007183
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekylvægt: 162.15
Kogepunkt: 178 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 81…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007183
CAS-nummer: 610-66-2
EINECS: 210-231-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III