o-Tolylacetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
A14787.06
A14787.14
A14787.22
A14787.06EA
317
DKK
A14787.06
A14787.14
A14787.22
o-Tolylacetonitril ≥98%
o-Tolylacetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 22364-68-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₉N Kogepunkt: 211…213 °C Smeltepunkt: 58…59 °C Massefylde: 1,010 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001904 CAS-nummer: 22364-68-7 EINECS: 244-937-5 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |