L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 430 DKK
8.16000.0025 8.16000.0100
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)