L-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-α-Phenylalanin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 326 DKK
8.16011.0010 8.16011.0050
L-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 173 °C
Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)