L-Phenylalanin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
L-α-Phenylalanin
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07256.0100
1.07256.1000
1.07256.9010
1.07256.0100EA
832
DKK
1.07256.0100
1.07256.1000
1.07256.9010
L-Phenylalanin, Millipore®
L-Phenylalanin
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 173 °C Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064227 CAS-nummer: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |