L-Phenylalanin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-α-Phenylalanin
32191.01 32191.02 32191.03
SERA32191.01EA 0 DKK
SERA32191.01 SERA32191.02 SERA32191.03
L-Phenylalanin
L-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 173 °C
Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271