(R)-(+)-1,2-Epoxypropan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-(+)-Propylenoxid, (R)-(+)-Methyloxiran
B21884.06 B21884.14 B21884.22
B21884.06EA 982 DKK
B21884.06 B21884.14 B21884.22
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan ≥99%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Purity: 99% CAS No.: 15448-47-2 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -37°(-35°F) Odour: Ether-like Boiling Point: 34-35° Beilstein Reference: 79764 Merck Reference: 14,7856 UN No.: 1280 MDL No.: MFCD00066211
Formel: C₃H₆O
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 34…35 °C
Massefylde: 0.829
Flammepunkt: –37 °C (–35 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066211
CAS-nummer: 15448-47-2
UN nummer: 1280
ADR: 3 I