Spektrofotometriske kolorimetre, Lovibond® PFX995-serien
Leverandør: Lovibond Tintometer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1379951 1379951H 1379952 1379952H
633-0238EA 154050 DKK
633-0238 633-0239 633-0240 633-0241
Spektrofotometriske kolorimetre, Lovibond® PFX995-serien
Kolorimetre Automatisk transmittanskolorimetre
PFX995 spektrofotometre er de bedste og mest pålidelige instrumenter på området, som tilbyder omfattende farvedata til enten petrokemisk, fødevare- eller kemisk industri til måling af fx spiseolier, fedtstoffer, kemikalier. PFX995 og PFXi 995/P giver mulighed for objektive farvedata i henhold til en omfattende række anerkendte industriskalaer, spektraldata og CIE-værdier. De er ideelle til virksomheder, som behandler en bred vifte af produkttyper med forskellige farvespecifikationer, og er særligt anvendelige i centrale forsøgsanlæg eller uafhængige forsøgslaboratorier. Instrumenterne kan nemt tilpasses brugernes ønsker, så de kun viser de skalaer, som har interesse.
  • RCMSi giver pålidelige kalibreringer og reducerer behovet for service og vedligeholdelse på stedet
  • Fjerner subjektiviteten i målingerne
  • Robust instrument til slutanalyseopgaver
  • Alsidig og samtidig brugervenlig
  • Stort og udtageligt prøvekammer gør rengøring nem
Et integreret varmelegeme kan fås som ekstraudstyr til smeltning af faste prøver som fedt og voks, og som forhindrer dem i at stivne i cellen (temperaturområde fra rumtemperatur til 95 °C). Hvert instrument er udstyret med et langt prøvekammer til celler med en lysvej på op til 153 mm (6"), hvilket sikrer en præcis farvebestemmelse selv med umættede prøver, som fx opløsninger og hvide olier.
RCMSi-funktionen (Remote Calibration and Maintenance Service via internet - fjernkalibrering og vedligeholdelsesservice via internettet) gør det muligt at udføre en kalibreringsmåling vha. en ISO17025-certificeret standard for væsker. Det spektrale respons sendes til The Tintometer Ltd’s sikre kalibreringsserver. Når proceduren er afsluttet, sendes et sporbart kalibreringscertifickat til brugeren.
PFXi 995 kolorimeter indeholder følgende farveskaler: Lovibond RYBN, AOCS-tintometer, Gardner farve, Pt-Co/Hazen/APHA farve, FAC farve, Klorofyl A & B, Beta-karotin, Jod farve, Hess-Ives farveenheder, Klett farve (blåt filter KS-42), Kreis-værdi, CIE-værdier, spektraldata
PFX995/P petrokemiske kolorimeter har følgende farveskalaer indbygget: Saybolt farve, ASTM farve, Pt-Co/Hazen/APHA farve, Gardner farve, Lovibond RYBN, IP-enheder, CIE-værdier, spektrale data.
Kontakt os vedrørende flere oplysninger om farveskalaernes områder og applikationer.
Bestillingsoplysninger: Der fås opgraderinger til PFX950, som omfatter andre farveskalaer, herunder FAC farve, Jod, Klett farve (blåt filter KS - 42), gullighedsindeks, Beta-karotin og Klorofyl A&B.
Opgraderingerne til PFX950/P omfatter farveskalaerne Jod, Acid wash og Dyed aviation gasoline. Spørg efter mere information.
Leveringsinformation: Leveres med Lovibond® optiske glasceller inklusiv relevant lysvej til hver skala, en servicepakke, ekstra lampe og brugervejledning.