Spektrofotometriske kolorimetre, Lovibond® PFXi 880-serien
Leverandør: Lovibond Tintometer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 99720 DKK
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Spektrofotometriske kolorimetre, Lovibond® PFXi 880-serien
Kolorimetre Automatisk transmittanskolorimetre
En serie af automatiske spektrofotometriske kolorimetre til objektiv farveanalyse af spiseolier, kemikalier, petrokemikalier, brændstoffer og andre transparente produkter. PFX800-instrumenterne er robuste kolorimetre med stålkabinetter, er lige velegnede som kvalitetskontrolinstrumenter i laboratoriet som til konstant drift i et produktionsmiljø. Nøjagtigheden og repeterbarheden af farvedataene, som leveres af disse kolorimetre, sikrer en ensartethed i farvemålingerne som giver databehandlere den sikkerhed som er påkrævet for at kunne foretage vigtige beslutninger angåendeMore Product Information