Automatiske transmittanskolorimetre, Lovibond® PFX195 Serien
Leverandør: Lovibond Tintometer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 69250 DKK
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Automatiske transmittanskolorimetre, Lovibond® PFX195 Serien
Kolorimetre Automatisk transmittanskolorimetre
En række af spektrofotometriske kolorimetre til farveklassificering af optisk klare prøver. Hver enkelt version af PFX195 omfatter et udvalg af typiske farveskalaer, som kan bruges i en specifik industrisektor. Yderligere skalaer kan tilføjes på ordretidspunktet eller senere som valgfri opgraderinger, så der gives en fleksibilitet, der kan imødekomme individuelle behov. Resultater kan også vises som spektrale data og CIE-værdier.
PFXi 195 tillader brugerne at opbygge en brugerdefineret skala for produkttyper, som er inkompatible med standardfarveskalaer. Dette gøres ud fra en række referenceprøver, hvorfra det nærmeste resultat gemmes som reference.
  • RCMSi giver pålidelige kalibreringer og reducerer behovet for service og vedligeholdelse på stedet
  • Ensartede og pålidelige farvedata - fjerner behovet for subjektiv vurdering af farveklassificeringen
  • Tillader beregning og beskrivelse af statussen på skæve farver
  • Kan nemt tilpasses brugerspecifikationer
  • Kan rumme en række af forskellige prøveceller og -rør, inklusiv standard gennemstrømningsceller
RCMSi-funktionen (Remote Calibration and Maintenance Service via internet - fjernkalibrering og vedligeholdelsesservice via internettet) gør det muligt at udføre en kalibreringsmåling vha. en ISO 17025-certificeret standard for væsker. Det spektrale respons sendes til The Tintometer Ltd’s sikre kalibreringsserver. Når proceduren er afsluttet, sendes et sporbart kalibreringscertifikat til brugeren pr. e-mail.
Bestillingsoplysninger: Detaljerne for de mest populære versioner af PFX195 er angivet nedenfor. Versioner som inkluderer FAC farve, Klett farve (blåt filter KS-42), Hess-Ives farveenheder, gullighedsindeks, US Naval Stores, Rosin, kinesisk pharmacopoeia er også tilgængelige.
Leveringsinformation: Hver PFX195 leveres komplet med Windows®-kompatibel software, Lovibond® optiske glasceller til de medfølgende farveskalaer, en reservepære, vejledning og RCMSi startsæt.