Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1011568-25G OR1011568-5G
APOSOR1011568-25GEA 4340 DKK
APOSOR1011568-25G APOSOR1011568-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formel: C₁₀H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00152444
CAS-nummer: 5985-24-0