1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LiChropur™ til LC-MS, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
18127-50ML
18127-10ML
SUPL18127-50MLEA
5520
DKK
SUPL18127-50ML
18127-10ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LiChropur™ til LC-MS, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel:
C₃H₂F₆O |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS-nummer: 920-66-1 |