Kieselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, høj renhed, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214477-250G
214477-50G
214477-250GEA
1950
DKK
214477-250G
214477-50G
Kieselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, høj renhed, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Kogepunkt: 2230 °C Smeltepunkt: > 1600 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |