Kieselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, high purity, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214477-250G 214477-50G
214477-250GEA 1870 DKK
214477-250G 214477-50G
Kieselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, high purity, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff484c390424ecbc604290464e00fc361ea19178&vid=ab04e2801dffc54a5f5c0faae685b6bb0ed3cf74&prid=web&clid=SAPDAM