Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, høj renhed, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214396-1KG 214396-5KG
214396-1KGEA 740 DKK
214396-1KG 214396-5KG
Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, høj renhed, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Kogepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb910a95beceac796ecc2e40cfbae6327b16611&vid=39912bddd50790ed76c141635a89325146f5ab7d&prid=web&clid=SAPDAM