VWR® Hitachi U-5100 UV/VIS Spectrophotometer
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3J2-0023 1J1-0210
634-0757EA 43270 DKK
634-0757 634-0881
VWR® Hitachi U-5100 UV/VIS Spectrophotometer
Spektrofotometer og fotometer UV/Vis-spektrofotometre
Den kompakte, pålidelige startmodel U-5100, som kan anvendes i en lang række kvantitative analytiske applikationer, inklusive bioteknologi eller kvalitetskontrol-laboratorier.
  • Ratio beam optik giver yderst lave støjniveauer
  • Lavt strømforbrug og brugervenligt tastatur
  • Automatisk omskifter til 6 celler medfølger som standard: Er med til at reducere måletiderne
Kvantitative beregninger, bølgelængdescanning, tidsscanning, målinger med flere bølgelængder, måling til beregning af forhold (DNA-måling).