Fumarsyredinitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L14911.03
L14911.06
L14911.03EA
331
DKK
L14911.03
L14911.06
Fumarsyredinitril ≥98%
Fumarsyredinitril
Purity: 98+%
CAS No.: 764-42-1
Molecular Formula: C4H2N2
Formula Weight: 78.07
Odour: Recognizable
Melting Point: 94-99°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 969245
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001928
Formel:
C₄H₂N₂ Kogepunkt: 186 °C Smeltepunkt: 94…99 °C Massefylde: 0,94 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001928 CAS-nummer: 764-42-1 EINECS: 212-122-3 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |