Fumarsyredinitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 535 DKK
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumarsyredinitril 98%
Fumarsyredinitril
Formel: C₄H₂N₂
Kogepunkt: 186 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001928
CAS-nummer: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)