Titan(IV)chlorid 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titantetrachlorid
378161000 378168000
378161000.EA 679 DKK
378161000. 378168000.
Titan(IV)chlorid 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Molekylvægt: 189.69 g/mol
Kogepunkt: 136
Smeltepunkt: 136.2
Massefylde: 0.964 g/cm³
Flammepunkt: 8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN nummer: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09555
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M