Polypropylen glycol, M.W. ∼4,000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40815.18 40815.30
40815.18EA 495 DKK
40815.18 40815.30
Polypropylen glycol, M.W. ∼4,000
Polypropylen glycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD01779690
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 1025
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084446
CAS-nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8