Polypropylen glycol, M.W. ∼ 3,000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
40814.18 40814.30
40814.18EA 440 DKK
40814.18 40814.30
Polypropylen glycol, M.W. ∼ 3,000
Polypropylen glycol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00084446
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 1025
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084446
CAS-nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8