Polypropylen glycol, M.W. 2,000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14699.AE
L14699.AP
L14699.PG
L14699.AEEA
447
DKK
L14699.AE
L14699.AP
L14699.PG
Polypropylen glycol, M.W. 2,000
Polypropylen glycol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Flash Point: 194°(381°F)
Refractive Index: 1.4510
MDL No.: MFCD01779687
Formel:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Massefylde: 1,002 Flammepunkt: 194 °C (381 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084446 CAS-nummer: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |